Learn More
Clopidol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16412256
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16412256 500 mg 500mg
16408606 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16412256 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1088
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Clopidol (WR-61112) is an anticoccidial agent which is used as feed additive to control coccidiosis in chickens. Clopidol inhibits the sporulation of Eimeria tenella oocysts.
Clopidol (WR-61112) is an anticoccidial agent which is used as feed additive to control coccidiosis in chickens. Clopidol inhibits the sporulation of Eimeria tenella oocysts.
Specifica
Materiale o nome chimico Clopidol
Forma fisica Solid
CAS 2971-90-6
Colore White
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H7Cl2NO
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo WR-61112
Informazioni di solubilità 0.1 M NaOH : 26 mg/mL (135.39 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with NaOH) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OC1=C(Cl)C(C)=NC(C)=C1Cl
Molecular Weight (g/mol) 192.04
Peso formulazione 192.04
Percent Purity 99.9%
Grado Research
Research purposes only