Learn More
Clopidol, Mikromol™
Codice prodotto. 17924336
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17924336 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17924336 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0699.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Clopidol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Clopidol
CAS 2971-90-6
Nomi componenti o analita Clopidol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H7 Cl2 N O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2,6-Dimethyl-3,5-dichloro-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxypyridine, 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinol, 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridinol, 3,5-Dichloro-4-hydroxy-2,6-dimethylpyridine, Clopidol, Coccidiostat C, Coyden, Coyden 25, Farmcoccid, Lerbek, Methylchloropindol, Methylchlorpindol, Meticlorpindol, NSC 253479, Pharmcoccid, WR 61112
InChI Formula InChI=1S/C7H7Cl2NO/c1-3-5(8)7(11)6(9)4(2)10-3/h1-2H3,(H,10,11)
SMILES Cc1nc(C)c(Cl)c(O)c1Cl
IUPAC Name 3,5-dichloro-2,6-dimethylpyridin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 192.04
Quantità 250 mg
Peso formulazione 190.9905 g/mol