Learn More
Cloprostenol sodium salt, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462986
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462986 25 mg 25mg
16435156 100 mg 100mg
16424198 10 mg 10mg
16406917 5 mg 5mg
16400547 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16462986 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY108415
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Cloprostenol sodium salt (ICI 80996 sodium salt) is a potent synthetic prostaglandin analogue, acts as a luteolytic agent, and is a PGF2α receptor agonist.
Cloprostenol sodium salt (ICI 80996 sodium salt) is a potent synthetic prostaglandin analogue, acts as a luteolytic agent, and is a PGF2α receptor agonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Cloprostenol sodium salt
CAS 55028-72-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H28ClNaO6
Quantità 25 mg
Sinonimo ICI 80996 sodium salt
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 150 mg/mL (335.65 mM)
SMILES O=C(O[Na])CCC/C=C\C[C@H]1[C@H](/C=C/[C@H](O)COC2=CC=CC(Cl)=C2)[C@@H](O)C[C@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 446.9
Peso formulazione 446.9
Percent Purity 98.95%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only