Learn More
Cloquintocet-mexyl, Fluka™
Codice prodotto. 16262862 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16262862 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16262862 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore R1671100MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cloquintocet-mexyl
Imballaggio Glass Bottle
CAS 99607-70-2
Colore Beige
Punto di fusione 69.4°C
Punti di ebollizione 275°C (Decomposes below the boiling point.)
Sinonimo rac-(2R)-heptan-2-yl [(5-chloroquinolin-8-yl)oxy]acetate
Industry Type Environmental Analysis
Molecular Weight (g/mol) 335.83
Quantità 100 mg
Grado Analytical Standard