Learn More
Cloquintocet-mexyl, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482296
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16482296 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16482296 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB2024
MedChemExpress Cloquintocet-mexyl is a herbicide, used to control coarse annual grass of the family poaceae (gramineae).
Cloquintocet-mexyl is a herbicide, used to control coarse annual grass of the family poaceae (gramineae).
Specifica
Materiale o nome chimico Cloquintocet-mexyl
CAS 99607-70-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H22ClNO3
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 68 mg/mL (202.48 mM)
SMILES O=C(OC(C)CCCCC)COC1=C2N=CC=CC2=C(Cl)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 335.83
Peso formulazione 335.83
Percent Purity 99.84%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only