missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clorsulon, MedChemExpress

Codice prodotto. 16468336
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16468336 100 mg
16442156 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16468336 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0488100mg

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Clorsulon (L631529; MK401) is an orally active flukicidal agent against liver flukes (Fasciola hepatica and Fasciola gigantica) infections in calves and sheep. Clorsulon is also a competitive inhibitor of both 3-phosphoglycorate and ATP andinhibits glucose utilization and acetate and propionate formation by mature Fasciola hepatica in vitro.

Clorsulon (L631529

Specifica

Materiale o nome chimico Clorsulon
CAS 60200-06-8
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H8Cl3N3O4S2
Quantità 100 mg
Sinonimo L631529 MK401
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (262.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(/C(Cl)=C(Cl)\Cl)C=C(N)C(S(=O)(N)=O)=C1)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 380.66
Peso formulazione 380.66
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.