Learn More
Closantel, MedChemExpress
Descrizione
Closantel
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Closantel |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 57808-65-8 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 500 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H14Cl2I2N2O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 49 mg/mL (73.90 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C(NC1=CC(Cl)=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C#N)C=C1C)C3=CC(I)=CC(I)=C3O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only