Learn More
Closantel, TRC
Codice prodotto. 30135186
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135186 1 g 1g
30135698 500 mg 500mg
30040475 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135186 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC5873931G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57808-65-8
Formula molecolare C22 H14 Cl2 I2 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 663.07
Sinonimo N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide, Closantel, Clozantin, NSC 335306, Seponver, Zycloz
IUPAC Name N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)-cyanomethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide
SMILES Cc1cc(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)cc1NC(=O)c3cc(I)cc(I)c3O
Specifica
Materiale o nome chimico Closantel
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C22H14Cl2I2N2O2/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30)
Peso formulazione 661.8522
Percent Purity >95%