Learn More
Buerkle™ Sigillo di chiusura Close-it™
Codice prodotto. 11873372
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Giallo
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11873372 Giallo pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11873372 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53030014
In stock
Adhere firmly to most container surfaces, even to those coated with fine powder, or those that are slightly moist or even frozen where conventional labels or adhesive tape will not stick
  • Sandwich-type structure (aluminum/paper) which seal containers hermetically with vapour barrier
  • Supplied in rolls
  • Cross perforations allow each label to be separated from the roll individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Giallo
Formato Label
Materiale Alluminio, Carta, Paper
Lati stampabili Front
Product Type Control Seal
Sterilità Non-sterile
Testo di visualizzazione Fill-In Fields
Dimensioni (L x P) 95 x 95 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Larghezza (sistema metrico) 95 mm