Learn More
Buerkle™ Sigillo di chiusura per alimenti Close-it™
Codice prodotto. 11802723
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
95 x 95 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11802723 95 x 95 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11802723 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53032018
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Adhesive approved for use with foodstuffs, reliably prevents products from leaking out after sampling
  • In accordance with FDA guidelines
  • Especially suitable for the pharmaceutical and food sectors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità FDA
Descrizione Sigillo di chiusura Close-it per alimenti
Colore Bianco
Formato Label
Materiale Aluminum, Paper
Lati stampabili Front
Product Type Control Seal
Sterilità Non-sterile
Testo di visualizzazione Without
Da utilizzare con (applicazione) Campionamento di alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti cosmetici, additivi alimentari
Quantità 500 rotoli
Dimensioni (L x P) 95 x 95 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Larghezza (sistema metrico) 95 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)