Learn More
Buerkle™ Close-it™ Control Seal Food and Pharma
Codice prodotto. 15276486 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
95 x 95 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15276486 95 x 95 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15276486 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53032020
In stock
Adhesive approved for use with foodstuffs, reliably prevents products from leaking out after sampling
  • Suitable for the pharmaceutical and food sectors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità FDA
Descrizione Close-it food control seal
Colore Yellow
Materiale Aluminum, Paper
Lati stampabili Front
Product Type Control Seal
Sterilità Non-sterile
Testo di visualizzazione Yes
Da utilizzare con (applicazione) Sampling Foodstuffs, Pharmaceuticals, Cosmetics, Food Additives
Quantità 500/Roll
Dimensioni (L x P) 95 x 95 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Larghezza (sistema metrico) 95 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)