Learn More
Buerkle™ Close-it™ Control Seal Food and Pharma
Descrizione
- In accordance with FDA guidelines
- Especially suitable for the pharmaceutical and food sectors
- For larger holes or longer tears in containers
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Descrizione | Close-it food control seal |
| Colore | Red |
| Formato | Label |
| Materiale | Aluminum, Paper |
| Lati stampabili | Front |
| Product Type | Control Seal |
| Sterilità | Non-sterile |
| Testo di visualizzazione | Yes |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sampling Foodstuffs, Pharmaceuticals, Cosmetics, Food Additives |
| Vedi altri risultati |