Learn More
Buerkle™ Sigillo di chiusura Close-it™
Codice prodotto. 11883352 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Rosso
Verde
Altezza (sistema metrico):
150 mm
95 mm
Larghezza (sistema metrico):
95 mm
150 mm
Dimensioni (L x P):
95 x 95 mm
H 95 x l 95 mm
150 x 150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11883352 Rosso 95 mm 95 mm 95 x 95 mm pezzi 500
11887043 Blu 150 mm 150 mm 150 x 150 mm pezzi 250
11883372 Nero 95 mm 95 mm 95 x 95 mm pezzi 500
11807702 Blu 95 mm 95 mm H 95 x l 95 mm pezzi 500
11893352 Verde 95 mm 95 mm H 95 x l 95 mm pezzi 500
11893372 Bianco 95 mm 95 mm 95 x 95 mm pezzi 500
11897043 Nero 150 mm 150 mm 150 x 150 mm pezzi 250
11867043 Rosso 150 mm 150 mm 150 x 150 mm pezzi 250
11817053 Bianco 150 mm 150 mm 150 x 150 mm pezzi 250
11896983 Giallo 150 mm 150 mm 150 x 150 mm pezzi 250
11877043 Verde 150 mm 150 mm 150 x 150 mm pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11883352 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53030012
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Prevenire perdite di campione con questi sigilli adesivi. I sigilli di chiusura Buerkle™ Close-it™ sono stati concepiti per prevenire perdite di campione dai fori creati dalle lance di campionamento. Le etichette presentano una struttura a sandwich (in alluminio/carta) che sigilla ermeticamente i contenitori (con una barriera antivapore).
  • Prevents hygroscopic powders from clumping together
  • Provides quality control information (sampling date, release yes/no, name of tester, etc.)
  • Available in different colors with printing in red, blue, green, yellow, black, neutral, without printing in white
  • Close-it can be written on with ball-point pen, pencil or felt-tip marker
  • The rear of the label is coated with a powerful adhesive
  • Sticks firmly to most commercial containers, even to surfaces coated with fine powder, slightly moist or even frozen surfaces
  • Supplied in handy rolls
  • Cross perforations allow each label to be separated from the roll individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Sigillo di chiusura Close-it maxi
Tipo di adesivo Synthetic
Colore Rosso
Finitura Gloss
Formato Label
Materiale Alluminio, Carta, Paper
Lati stampabili Front
Product Type Control Seal
Sterilità Non-sterile
Testo di visualizzazione Fill-in Fields
Da utilizzare con (applicazione) Campionamento, usato per l'ottenimento di informazioni di controllo qualità (data campionamento, rilascio sì/no, nome di chi ha eseguito il test, ecc.)
Quantità 500 Pezzi RL
Dimensioni (L x P) 95 x 95 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.74 in.
Larghezza (sistema metrico) 95 mm
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)