Learn More
Buerkle™ Sigillo di chiusura Close-it™
Codice prodotto. 11887043
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Rosso
Verde
Dimensioni (L x P):
95 x 95 mm
H 95 x l 95 mm
150 x 150 mm
Testo di visualizzazione:
Printed
Sì
Unprinted
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Testo di visualizzazione unitSize
11887043 Blu 150 x 150 mm Unprinted pezzi 250
11883372 Nero 95 x 95 mm Sì pezzi 500
11883352 Rosso 95 x 95 mm Printed pezzi 500
11807702 Blu H 95 x l 95 mm Sì pezzi 500
11893352 Verde H 95 x l 95 mm Sì pezzi 500
11893372 Bianco 95 x 95 mm Unprinted pezzi 500
11897043 Nero 150 x 150 mm Sì pezzi 250
11867043 Rosso 150 x 150 mm Printed pezzi 250
11817053 Bianco 150 x 150 mm Unprinted pezzi 250
11896983 Giallo 150 x 150 mm Sì pezzi 250
11877043 Verde 150 x 150 mm Sì pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11887043 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53031015
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prevenire perdite di campione con questi sigilli adesivi. I sigilli di chiusura Buerkle™ Close-it™ sono stati concepiti per prevenire perdite di campione dai fori creati dalle lance di campionamento. Le etichette presentano una struttura a sandwich (in alluminio/carta) che sigilla ermeticamente i contenitori (con una barriera antivapore).
Le etichette Close-it sono caratterizzate da una struttura a sandwich (alluminio/carta) che sigilla ermeticamente i contenitori con una barriera antivapore. Le etichette Close-it aderiscono saldamente alle superfici della maggior parte dei contenitori, anche quelli rivestiti a polvere fine, leggermente umidi o congelati, dove non è possibile attaccare nastri adesivi o etichette convenzionali.
  • Close-it Maxi - 150 x 150 mm, per aperture più grandi o requisiti di sigillatura su lunghezze maggiori
  • Etichette fornite in pratici rotoli, 250 etichette per rotolo
  • Preforate per staccarle in modo netto dal rotolo
  • Disponibili in una varietà di colori
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Control seal close-it maxi
Colore Blu
Materiale Alluminio, Carta, Paper
Product Type Control Seal
Testo di visualizzazione Unprinted
Da utilizzare con (applicazione) Sampling, Used for Providing Quality Control Information (Sampling Date, Release Yes/no, Name of Tester, Etc.)
Quantità 500/Roll
Dimensioni (L x P) 150 x 150 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)