Learn More
Buerkle™ Close-it™ Tape
Codice prodotto. 11931431 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 x 95 mm
50 x 150 mm
Descrizione:
Food
Standard
Dimensione della confezione:
1 ROLL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Descrizione unitSize
11931431 50 x 95 mm Standard 1 ROLL
11961431 50 x 95 mm Food 1 ROLL
11971431 50 x 150 mm Food 1 ROLL
11941431 50 x 150 mm Standard 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11931431 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53030017
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Close-it™ Tape holds on the most diverse bases, where the glue effect of normal adhesive tape quickly reaches its maximum capacity.
  • Customizable
  • Different designs
  • For larger holes or longer tears in containers
  • For universal use
  • Labelled with permanent ink
  • Locks gas-proof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Standard
Colore White
Lati stampabili Single-side Printable
Product Type Control Seal
Da utilizzare con (applicazione) For Larger Holes or Longer Tears in Containers
Quantità 1 Roll
Dimensioni (L x P) 50 x 95 mm
Lunghezza (sistema metrico) 50 m
Larghezza (sistema metrico) 95 mm
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)