Descrizione
- Customizable
- Different designs
- For larger holes or longer tears in containers
- For universal use
- Labelled with permanent ink
- Locks gas-proof
Specifica
Specifica
| Descrizione | Food |
| Tipo di adesivo | Synthetic |
| Colore | White |
| Formato | Label |
| Lati stampabili | Single-side Printable |
| Product Type | Food |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Larger Holes or Longer Tears in Containers |
| Quantità | 1 Roll |
| Dimensioni (L x P) | 50 x 95 mm |
| Vedi altri risultati |
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)