missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clostridium Difficile Toxin A Antibody (actoxumab) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30160180
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30160180 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30160180 Fornitore Novus Biologicals (Bio-Techne) N. del fornitore NBP328826JF585

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human Monoclonal Antibody

Clostridium Difficile Toxin A Monoclonal antibody specifically detects Clostridium Difficile Toxin A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Clostridium Difficile Toxin A
Applicazioni Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classificazione Monoclonal
Clone actoxumab
Coniugato Janelia Fluor 585
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene tcdA, toxA
Specie ospite Human
Immunogeno Cdiff Toxin A
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.