Learn More
Biodesign™ Closure Clamps For Dialysis Tubing
Codice prodotto. 12777496
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
21.3 mm
28.7 mm
49.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
12777496 28.7 mm pezzi 10
12767496 21.3 mm pezzi 10
12787496 49.5 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12777496 Fornitore Biodesign™ N. del fornitore D803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    95.62€ / pezzi 10
    Risparmia 36.38€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 30-09-2026
Specifica
Product Type Closure Clamp
Diametro (sistema metrico) 28.7 mm
Quantità 10 Pk.
Da utilizzare con (applicazione) For BioDesign dialysis tubing