Learn More
Biodesign™ Closure Clamps For Dialysis Tubing
Codice prodotto. 12787496
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
21.3 mm
28.7 mm
49.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
12787496 49.5 mm pezzi 10
12777496 28.7 mm pezzi 10
12767496 21.3 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12787496 Supplier Biodesign™ Supplier No. D805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    127.48€ / pezzi 10
    Risparmia 47.52€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Specifications
Product Type Closure Clamp
Diametro (sistema metrico) 49.5 mm
Quantità 10 Pk.
Da utilizzare con (applicazione) For BioDesign dialysis tubing