Learn More
Micronova™ Closure Ties, Irradiated
Codice prodotto. 18813321 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
30.48 x 0.58 cm (11.75 x 0.23 in.)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P)
18813321 30.48 x 0.58 cm (11.75 x 0.23 in.)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18813321 Fornitore Micronova™ N. del fornitore BLT12IR
Spedizione stimata: 01-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Irradiated closure ties are a convenient way to seal liners and biohazard bags in the cleanroom or aseptic area. The nylon ties are long enough to easily fit around the neck of a 4 or 6 mil bag.
  • Product Type: Closure Ties
  • Material: Nylon
  • Color: White
  • Dimensions (L x W): 30.48 x 0.58 cm (11.75 x 0.23 in.)
  • Thickness: 0.13 cm (0.05 in.)
  • For Use With (Equipment): BinLiners™ and Biohazard Bags
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 9001 Certified Facility
Tipo di chiusura Tie
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Bag Closure
Da utilizzare con (apparecchiatura) BinLiners™ and Biohazard Bags
Materiale Nylon
N. per custodia 25 x 4 Bags/Cs.
N. per confezione 5/Pk., 5 Pk./Double Bag
Metodo di sterilizzazione Irradiated
Spessore (sistema imperiale) 0.05 in.
Dimensioni (L x P) 30.48 x 0.58 cm (11.75 x 0.23 in.)
Spessore (sistema metrico) 0.13 cm