Learn More
Shamrock™ Cloth Tape
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Removable |
| Colore | White |
| Formato | Rotolo |
| Product Type | Cloth Tape |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Use in High and Low Temperature Environments |
| Quantità | 1 Ea. |
| Temperature Range (Metric) | -180°C to +280°C |
| Dimensioni (L x P) | 6 m x 25 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |