Learn More
Clothiapine, TRC
Codice prodotto. 30006405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30006405 10 mg 10mg
30007922 1 mg 1mg
30008129 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006405 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC58855010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2058-52-8
Formula molecolare C18 H18 Cl N3 S
Molecular Weight (g/mol) 343.87
Sinonimo 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 2-Chloro-11-(4-methylpiperazino)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Clothiapin, Clothiapine, Clotiapine, Deliton, Entumine, Etumine, HF 2159, LW 2159, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-
IUPAC Name 8-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzothiazepine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24
Specifica
Materiale o nome chimico Clothiapine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H18ClN3S/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3
Peso formulazione 343.091
Percent Purity >95%