Learn More
Cloticasone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cloticasone |
| CAS | 87556-66-9 |
| Formula molecolare | C22 H27 Cl F2 O4 S |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | (6α,11β,16α,17α)-6,9-Difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carbothioic Acid S-(Chloromethyl) Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H27ClF2O4S/c1-11-6-13-14-8-16(24)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,25)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)30-10-23/h4-5,7,11,13-14,16-17,27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)SCCl |
| IUPAC Name | S-(chloromethyl) (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carbothioate |
| Molecular Weight (g/mol) | 460.96 |
| Peso formulazione | 460.1287 |