Learn More
R&D Systems™ Clotrimazole
Codice prodotto. 18782774
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18782774 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18782774 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4096/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cytochrome P450 inhibitor; antifungal
Imidazole antimycotic and cytochrome P450 inhibitor. Inhibits Ca2+-activated K+ current (IC50 = 3 μM) and L-type Ca2+ current; increases the firing rate of action potentials. Exhibits antiproliferative activity in vitro and in vivo. Also an inverse agonist of the human constitutive androstane receptor (hCAR).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Clotrimazole
CAS 23593-75-1
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C22H17ClN2
Peso formulazione 344.84
Purezza >99%
Peso molecolare 344.842