Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clotrimazole
Codice prodotto. 15562223 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15562223 5 g 5g
15572223 25 g 25g
15582223 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15562223 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 455460050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 23593-75-1 | C22H17ClN2 | 344.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23593-75-1
Formula molecolare C22H17ClN2
Molecular Weight (g/mol) 344.84
InChI Key VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo clotrimazole, lotrimin, canesten, mycelex, mycosporin, empecid, clotrimazol, mykosporin, gyne lotrimin, chlotrimazole
PubChem CID 2812
ChEBI CHEBI:3764
IUPAC Name 1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
Specifica
Materiale o nome chimico Clotrimazole
Punto di fusione 141.0°C to 145.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 5 g
Peso formulazione 344.84
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Clotrimazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.