Learn More
Clotrimazole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16411119
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16411119 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16411119 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10882
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
MedChemExpress Clotrimazole is an imidazole derivative, an antifungal compound and is a CYP (cytochrome P450) inhibitor. Clotrimazole has antibacterial activity.
Clotrimazole is an imidazole derivative, an antifungal compound and is a CYP (cytochrome P450) inhibitor. Clotrimazole has antibacterial activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Clotrimazole
Forma fisica Solid
CAS 23593-75-1
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H17ClN2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (144.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES ClC1=CC=CC=C1C(N2C=CN=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Molecular Weight (g/mol) 344.84
Peso formulazione 344.84
Percent Purity 99.91%
Grado Research
Research purposes only