Learn More
Clotrimazole, Mikromol™
Codice prodotto. 17912596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17912596 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17912596 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0015.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Clotrimazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Clotrimazole
CAS 23593-75-1
Nomi componenti o analita Clotrimazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H17 Cl N2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Clotrimazole, 1-(o-Chlorophenyldiphenylmethyl)imidazole, 1-(o-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole, BAY 5097, BAY 5907, BAY-B 5097, Canesten, Canifug, Desamix F, Diphenyl(2-chlorophenyl)(1-imidazolyl)methane, Empecid, Femcare, Gyne-Lotrimin, Gyne-Lotrimin 7, Lotrimin, Lotrimin AF Cream, Lotrimin AF Solution, Lotrimin Jock-Itch Cream, Lotrimin Jock-Itch Lotion, Monobaycuten, Mycelex, Mycelex 7, Mycelex G, Mycelex OTC, Mycelex Troche, Mycofug, Mycosporin, NSC 257473, Pedisafe, Plimycol, Rimazole, Tibatin, Trimysten, Veltrim, Imidazole, 1-(o-chloro-alpha,alpha-diphenylbenzyl)- (8CI)
InChI Formula InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
SMILES Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
IUPAC Name 1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole
Molecular Weight (g/mol) 344.84
Quantità 250 mg
Peso formulazione 344.108 g/mol