Learn More
Clotrimazole, Thermo Scientific™
Specific inhibitor of calcium-activated potassium channels
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63895.06
Quantità 5g
Codice prodotto. 15486049
  • 85.90€ / 5g
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Clotrimazole is an imidazole derivative and an antifungal compound and a CYP (cytochrome P450) inhibitor. Clotrimazole has been shown to block the intermediate-conductance, IK1 channels (Ca2+ activated K+ channels), in cells such as erythrocytes. In vitro studies of various yeast strains have demonstrated susceptibility to clotrimazole. Clotrimazole is an activator of MB67 and an inhibitor of CYP3A4 and CYP51A1.
Solubility
Soluble in chloroform, DMSO, DMF and alcohols
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
23593-75-1
344.842
VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
2812
1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole
C22H17ClN2
MFCD00057220
1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole; 1-(o-Chlorotrityl)imidazole
CHEBI:3764
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
Specifica
Clotrimazole
White
C22H17ClN2
14,2417
Soluble in chloroform, DMSO, DMF and alcohols
C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
344.842
CHEBI:3764
23593-75-1
5g
MFCD00057220
1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole; 1-(o-Chlorotrityl)imidazole
VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole
2812
344.84
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Clotrimazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Clotrimazole
SDS Documenti