Learn More
Clotrimazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Clotrimazole |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H |
| Peso formulazione | 344.108 |
| Percent Purity | >95% |