Learn More
Clotrimazole, TRC
Codice prodotto. 30134731
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134731 1 g 1g
30132657 100 mg 100mg
30005556 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134731 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC5874001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23593-75-1
Formula molecolare C22 H17 Cl N2
Molecular Weight (g/mol) 344.84
Sinonimo Imidazole, 1-(o-chloro-α,α-diphenylbenzyl)- (8CI), 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole, 1-(o-Chlorophenyldiphenylmethyl)imidazole, 1-(o-Chlorotrityl)imidazole, Agisten, BAY 5097, BAY 5907, BAY-B 5097, Canesten, Canifug, Clotrimazol, Clotrimazole, Desamix F, Diphenyl(2-chlorophenyl)(1-imidazolyl)methane, Empecid, Femcare, Gyne-Lotrimin, Gyne-Lotrimin 7, Locasten, Lotrimin, Lotrimin AF Cream, Lotrimin AF Solution, Lotrimin Jock-Itch Cream, Lotrimin Jock-Itch Lotion, Monobaycuten, Mycelex, Mycelex 7, Mycelex G, Mycelex OTC, Mycelex Troche, Mycofug, Mycosporin, NSC 257473, Pedisafe, Plimycol, Rimazole, Tibatin, Trimysten, Veltrim
IUPAC Name 1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole
SMILES Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
Specifica
Materiale o nome chimico Clotrimazole
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
Peso formulazione 344.108
Percent Purity >95%