Learn More
Clotrimozole, 99.95%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11426911 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11426911 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11426911 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219894480
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Clotrimozole
CAS 23593-75-1
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.9995
Formula molecolare C22H17ClN2
Quantità 100 g
Sinonimo clotrimazole, lotrimin, canesten, mycelex, mycosporin, empecid, clotrimazol, mykosporin, gyne lotrimin, chlotrimazole
InChI Key VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
IUPAC Name 1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole
Molecular Weight (g/mol) 344.842
PubChem CID 2812
ChEBI CHEBI:3764
Peso formulazione 344.8
Forma fisica Crystalline Powder