Learn More
Cloxacillin Sodium EP Impurity D, Mikromol™
Codice prodotto. 30051015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051015 100 mg 100mg
30052460 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051015 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0682.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cloxacillin Sodium EP Impurity D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 23598-72-3
Nomi componenti o analita 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C11 H8 Cl N O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Cloxacillin Sodium Imp. D (EP), Cloxacillin Imp. D (EP), Cloxacillin USP Related Compound D, Cloxacillin USP RC D, 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15)
SMILES Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)O
IUPAC Name 3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 237.64
Quantità 100 mg
Peso formulazione 237.0193 g/mol