Learn More
Cloxacillin sodium monohydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468326
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16468326 100 mg -
16462146 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16468326 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0466
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Cloxacillin sodium monohydrate is an orally active antibacterial agent and β-lactamase inhibitor with an IC50 of 0.04 μM. Cloxacillin sodium monohydrate can suppress the S. aureus-induced inflammatory response by inhibiting the activation of MAPKs, NF-κB and NLRP3-related proteins.
Cloxacillin sodium monohydrate is an orally active antibacterial agent and β-lactamase inhibitor with an IC50 of 0.04 μM. Cloxacillin sodium monohydrate can suppress the S. aureus-induced inflammatory response by inhibiting the activation of MAPKs, NF-κB and NLRP3-related proteins.
Specifica
Materiale o nome chimico Cloxacillin sodium monohydrate
Forma fisica Solid
CAS 7081-44-9
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H19ClN3NaO6S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (210.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (105.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C(C(C=CC=C1)=C1Cl)=NO2)=C2C)N[C@H]3[C@](SC(C)(C)[C@@H]4C(O[Na])=O)([H])N4C3=O.O
Molecular Weight (g/mol) 475.88
Peso formulazione 475.88
Percent Purity 98.03%
Grado Research
Research purposes only