Learn More
Cloxacillin sodium monohydrate
Codice prodotto. 15417889
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15417889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15417889 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66500.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7081-44-9 | C19H19ClN3NaO6S | 475.876 g/mol
Targets primarily Gram-positive bacteria, especially --lactamase producing Staphylococci
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Targets primarily gram positive bacteria, especially _x001A_-lactamase producing Staphylococci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Cloxacillin sodium monohydrate
Tipo Cloxacillin Sodium Monohydrate
Forma fisica Powder
CAS 7081-44-9
Punto di fusione 170°C
Colore White
Quantità 1 g
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula molecolare C19H19ClN3NaO6S
Numero MDL MFCD00150735
Punti di ebollizione 689°C
Indice di Merck 14,2419
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+]
IUPAC Name sodium;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 475.876
PubChem CID 23675743
ChEBI CHEBI:34978
Peso formulazione 475.88
Percent Purity 95%