Learn More
Beskrivelse
Cloxacillin binds to certain penicillin-binding proteins (PBPs), which results in cell lysis. Cell lysis is mediated by bacterial cell wall autolytic enzymes. It may interfere with autolysin inhibitors. Cloxacillin has many antibiotic uses:
- To treat infections caused by penicillin G-resistant staphylococci
- In studies of the use of topical antibacterial agents for burn and crush wounds
- As an AmpC β-lactamase inhibitor in combination with β-lactam antibiotics
Tekniske data
Tekniske data
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 7081-44-9 |
| pH | 6.0 to 7.5 (literature) |
| Colore | White to Off-White |
| Quantità | 25 g |
| Formula molecolare | C19H19ClN3NaO6S |
| Sinonimo | 5-Methyl-3-(o-chlorophenyl)-4-isoxazolyl] pencillin, cloxacillin sodium |
| Informazioni di solubilità | Freely soluble in water (200mg + 4 mL, clear colorless to faint yellow solution) and methanol; soluble in alcohol, ethylene gycol, ethyl, and pyridene. |
| InChI Key | KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M |
| SMILES | CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+] |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cloxacillin Sodium Salt
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Cloxacillin Sodium Salt
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?