Learn More
Cloxiquine, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cloxiquine |
| CAS | 130-16-5 |
| Nomi componenti o analita | Cloxiquine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H6 Cl N O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Cloxiquine, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline, 5-Chloro-8-oxyquinoline, 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinoline-8-ol, 5-Chlorooxine, 8-Hydroxy-5-chloroquinoline, Cloxyquin, Dermofongin, Dermofungin, NSC 35083, NSC 53182, NSC 74943, Clioquinol Imp. A (EP), Clioquinol Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Oc1ccc(Cl)c2cccnc12 |
| Vedi altri risultati |