Learn More
Cloxiquine, MedChemExpress
Descrizione
Cloxiquine (5-Chloro-8-quinolinol) is an antibacterial, antifungal and antiamoebic agent. Cloxiquine can be used for the research of tuberculosis and dermatoses. Cloxiquine suppresses the growth and metastasis of melanoma cells through activation of PPARγ.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cloxiquine |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 130-16-5 |
| Colore | Light Yellow |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H6ClNO |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | 5-Chloro-8-quinolinol |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (556.79 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only