Learn More
R&D Systems™ Clozapine
Codice prodotto. 30002209
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30002209 500 mg 500mg
18722784 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30002209 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0444/500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1303.06€
    1177.05€ / 500mg
    Risparmia 126.01€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Dopamine antagonist with some D4 selectivity; also 5-HT2A/2C antagonist
Clozapine is an atypical antipsychotic drug, with a much lower tendency to cause extrapyramidal side effects than conventional neuroleptics. Displays a broad range of pharmacological actions; the antipsychotic effects are thought to be mediated principally by 5-HT2A/2C and dopamine receptor blockade (Ki values are 21, 170, 170, 230 and 330 nM for D4, D3, D1, D2 and D5 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5786-21-0
Formula molecolare C18H19ClN4
Specifica
Materiale o nome chimico Clozapine
Quantità 500 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 326.83
Purezza >99%
Peso molecolare 326.828