Learn More
Clozapine, 97%
Codice prodotto. 15494159
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15494159 25 mg 25mg
15404169 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15494159 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61583.MB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Potent, selective muscarinic antagonist | CAS: 5786-21-0 | C18H19ClN4 | 326.828 g/mol
Potent, selective muscarinic antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5786-21-0
Formula molecolare C18H19ClN4
Molecular Weight (g/mol) 326.828
Numero MDL MFCD00153785
InChI Key ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo clozapine, leponex, clozapin, clozaril, fazaclo, clorazil, iprox, clozapinum, asaleptin, clozapina
PubChem CID 2818
IUPAC Name 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=C3C=CC=CC3=NC4=C(N2)C=C(C=C4)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Clozapine
Punto di fusione 182°C to 184°C
Colore Yellow
Quantità 25 mg
Numero UN UN2811
Indice di Merck 14,2423
Peso formulazione 326.83
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Solid