missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Clozapine, Atypical Antipsychotic, Solid, 500 mg
Descrizione
- Compound type: Atypical antipsychotic
- Purity: >98%
- Molecular Weight: 326.8 Da
- Biological activity: Antagonist at D4, D2, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3, 5-HT6, and 5-HT7 receptors; agonist at muscarinic receptors
- Form: Solid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at 4°C. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | D4 receptor, D2 receptor, 5-HT2A receptor, 5-HT2C receptor, 5-HT3 receptor, 5-HT6 receptor, 5-HT7 receptor, Muscarinic receptor |
| Quantità | 500 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Antipsychotic research |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?