Learn More
Clozapine, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Clozapine |
| CAS | 5786-21-0 |
| Nomi componenti o analita | Clozapine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C18 H19 Cl N4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24 |
| Vedi altri risultati |