Learn More
Clozapine, Mikromol™
Codice prodotto. 18020010
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18020010 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18020010 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0480.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Clozapine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Clozapine
CAS 5786-21-0
Nomi componenti o analita Clozapine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H19 Cl N4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin
InChI Formula InChI=1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
IUPAC Name 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
Molecular Weight (g/mol) 326.82
Quantità 250 mg
Peso formulazione 326.1298 g/mol