Learn More
R&D Systems™ Clozapine N-oxide dihydrochloride
Codice prodotto. 18776336
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18776336 10 mg 10mg
18796806 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18776336 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6329/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    238.35€ / 10mg
    Risparmia 13.65€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A Tocris product, part of R&D Systems. Activator of muscarinic DREADDs; water soluble version of Clozapine N-oxide (Cat. No. 4936)
Clozapine N-oxide dihydrochloride is a water-soluble salt of Clozapine N-oxide (Cat. No.4936). Activator of muscarinic DREADDs. Clozapine N-oxide dihydrochloride exhibits improved bioavailability (6 - 7-fold higher plasma concentration) compared with CNO, with less conversion to clozapine in animal studies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Chloro-11-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine dihydrochloride
CAS 2250025-93-3
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio DREADD Activators
Formula molecolare C18H19ClN4O0.2 HCl
Peso formulazione Observed MW: 415.74
Purezza 99%