Learn More
Clozapine
Codice prodotto. 16534264 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16534264 1 g 1g
16544264 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16534264 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 464280010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5786-21-0 | C18H19ClN4 | 326.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5786-21-0
Formula molecolare C18H19ClN4
Molecular Weight (g/mol) 326.83
InChI Key ZUXABONWMNSFBN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 6-chloro-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-2,9-diazatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1,3,5,7,10,12,14-heptaene
SMILES CN1CCN(CC1)C1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=C(Cl)C=C2N1
Specifica
Materiale o nome chimico Clozapine
Punto di fusione 182.0°C to 185.0°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble.
Peso formulazione 326.82
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Clozapine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Clozapine