Learn More
Clozapine, TRC
Codice prodotto. 30041394
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30041394 50 mg 50mg
18052710 250 mg 250mg
18081500 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30041394 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC58750050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5786-21-0
Formula molecolare C18 H19 Cl N4
Molecular Weight (g/mol) 326.82
Sinonimo 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine, 8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Apo-Clozapine, Asaleptin, Azaleptin, Azaleptine, Cloril, Clozapex, Clozapin, Clozapine, Clozaril, Fazaclo, HF 1854, Iprox, Klozapol, Leponex, Sizopin
IUPAC Name 3-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
Specifica
Materiale o nome chimico Clozapine
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
Peso formulazione 326.1298