Learn More
ClozapineClozapine N-oxide, MedChemExpress
Descrizione
Clozapine N-oxide is a major metabolite of Clozapine and a human muscarinic designer receptors (DREADDs) agonist. Clozapine N-oxide activates the DREADD receptor hM3Dq and hM4Di. Clozapine N-oxide can cross the blood-brain barrier. Clozapine is a potent dopamine antagonist and also a potent and selective muscarinic M4 receptor (EC50=11 nM) agonist.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | ClozapineClozapine N-oxide |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 34233-69-7 |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C18H19ClN4O |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (291.70 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.92 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [O-][N+]1(C)CCN(C2=NC3=CC(Cl)=CC=C3NC4=CC=CC=C42)CC1 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only