Learn More
CLP Contract Required Detection Limit (CRDL) Solution 1: Pb @ 6; Be, Cd, Se @ 10; Ag, As, Cr, Tl @ 20; Mn @ 30; Zn @ 40; Cu @ 50; Ni @ 80; Co, V @ 100; Sb @ 120 μg/mL in 5% HNO3, tr. Tartaric Acid, VHG™
Codice prodotto. 30003139
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
30003139 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30003139 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGCRDL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
CLP Contract Required Detection Limit (CRDL) Solution 1: Pb @ 6; Be, Cd, Se @ 10; Ag, As, Cr, Tl @ 20; Mn @ 30; Zn @ 40; Cu @ 50; Ni @ 80; Co, V @ 100; Sb @ 120 μg/mL in 5% HNO3, tr. Tartaric Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL