Learn More
CLP Instrument Calibration Standard 1: Ag @ 200; Be @ 400; Cd @ 500; Ba, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Tl, Zn @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Descrizione
CLP Instrument Calibration Standard 1: Ag @ 200; Be @ 400; Cd @ 500; Ba, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Tl, Zn @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-48-4, 7440-50-8, 7439-89-6 |
| Metodi | ICP |
| Nomi componenti o analita | Barium/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Zinc |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Quantità | 50 mL |