Learn More
Volatiles Mix D, High Level, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15255986 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15255986 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15255986 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore CLPVDH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.10€
    44.36€ / 1mL
    Risparmia 3.74€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2-Butanone78-93-32000μg/mL
2-Hexanone591-78-62000μg/mL
4-Methyl-2-pentanone108-10-12000μg/mL
Acetone67-64-12000μg/mL
Carbon disulfide75-15-02000μg/mL
cis-1,2-Dichloroethene156-59-22000μg/mL
p-Xylene106-42-32000μg/mL
Styrene100-42-52000μg/mL
Vinyl acetate108-05-42000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Volatiles Mix D, CLP SOW 2/88 & 3/90 (High Level)
Nota nome For CLP SOW 2/88 And 3/92
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Metodi For US EPA CLP Methods
Nomi componenti o analita Acetone; 2-Butanone; Carbon Disulfide; cis-1,2-Dichloroethene; 2-Hexanone; 4-Methyl-2-pentanone; Styrene; Vinyl acetate; p-Xylene
Tecnica GC-MS
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Elemento Acetone, 2-Butanone, Carbon Disulfide, cis-1,2-Dichloroethene, 2-Hexanone, 4-Methyl-2-pentanone, Styrene, Vinyl Acetate, p-Xylene
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Quantità 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Volatiles Mix D, CLP SOW 2/88 & 3/90 (High Level)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, hexan-2-one, 4-methylpentan-2-one, carbon disulphide, styrene
Product intended for laboratory use only