Learn More
Invitrogen™ CLRN3 Polyclonal Antibody
Codice prodotto. 13200279
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
400 μL
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13200279 400 μL 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13200279 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA526137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    578.00€
    491.30€ / 400µL
    Risparmia 86.70€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
CLRN3 Polyclonal Antibody for Flow, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CLRN3
Applicazioni Flow Cytometry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.37 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gene CLRN3
N. accesso geni Q8NCR9
Alias gene clarin 3; clarin-3; CLRN3; TMEM12; transmembrane protein 12; USH3AL1; Usher syndrome type-3A-like protein 1
Simboli geni CLRN3
Specie ospite Rabbit
Immunogeno KLH conjugated synthetic peptide between 196-222 amino acids from the C-terminal region of human CLRN3.
Metodo di purificazione Protein A, Antigen affinity chromatography
Quantità 400 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 119467
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG